GF66886521
Aluminum
microfoil, disks, 50mm, thinness 0.1μm, specific density 25.6μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.999%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL004500
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 668-865-21
Resistività
2.6548 μΩ-cm
diam. × spessore
50 mm × 0.1 μm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)