Documenti fondamentali
933538
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 12 mm
Sinonimo/i:
Disc Grippers for AFM
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Diam. disco
12 mm
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
AFM Disc Gripper, 12 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)