Documenti fondamentali
AFM-71855-15-10
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), size 15 mm × 15 mm, pack of 10
Sinonimo/i:
Muscovite Mica for AFM
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Confezionamento
pack of 10
Misura
15 mm × 15 mm
Spessore
0.15-0.2 mm
Descrizione generale
Mica, 15mmx15mm, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)