Documenti fondamentali
933422
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 10 mm
Sinonimo/i:
Metal Discs
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Diam. disco
10 mm
Descrizione generale
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Applicazioni
Metal Specimen Discs are used with the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)