GF61324624
Zinc selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g
Sinonimo/i:
ZN516010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 613-246-24
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)