Key Documents
GF80861586
Zinc selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g
Sinonimo/i:
ZN516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-615-86
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)