769525
Yttrium fluoride
granular, ≤1 mm
Sinonimo/i:
Yttrium(III) fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
Dimensione particelle
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
Densità
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
Stringa SMILE
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3