Key Documents
GF58250639
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2m wire, 1.63mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075160
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 582-506-39
L × diam.
2 m × 1.63 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)