Documenti fondamentali
GF56308787
Quartz - fused
tube, outside diameter 9.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617180
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 563-087-87
Lunghezza
100 mm
D.E.
9.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)