Key Documents
GF56343089
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, clear amber
Sinonimo/i:
EI311250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 563-430-89
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3