Documenti fondamentali
GF41913806
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.175 mm, L 2 m, clear amber
Sinonimo/i:
EI311225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 419-138-06
Lunghezza
2 m
Spessore
0.175 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)