GF50194964
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 501-949-64
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50194964-10EA | 4061825025933 |
GF50194964-2EA | 4061825025964 |
GF50194964-1EA | 4061825025940 |
GF50194964-20EA | 4061825025957 |
GF50194964-5EA | 4061825025971 |