GF91003812
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.012 mm, size 360 × 360 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361015
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 910-038-12
Misura
360 × 360 mm
Spessore
0.012 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3