934933
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Electrode coating: Au 3 µin
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
substrate (Polyimide)
Diametro medio
5.3 mm , Outer edge
Misura
70 × 40 × 0.08 mm
Spessore
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
Peso
0.328 g
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)