GF25871160
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
foil, 150 x 150mm, 1.6mm thickness
Sinonimo/i:
CU130700
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 258-711-60
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)