GF46381619
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI165140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 463-816-19
L × diam.
5 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46381619-1EA | 4061825472140 |