GF45958078
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
50g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI036100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 459-580-78
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)