Documenti fondamentali
GF44538295
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.997%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 445-382-95
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Carbon NIST&#174; SRM&#174; 2451, from cyanide ore leaching
NIST2451
Carbon
Activated charcoal puriss. p.a., powder
Supelco
31616
Activated charcoal
Activated charcoal suitable for GC
Millipore
05112
Activated charcoal
Graphite nanopowder, graphitized, less than 250 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Sigma-Aldrich
699624
Graphite