Documenti fondamentali
GF01511626
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 10 g, high purity 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.997%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 015-116-26
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF01511626-1EA4061821112958