Documenti fondamentali
GF43803682
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 20g
Sinonimo/i:
CR026010
About This Item
Codice UNSPSC:
12141709
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 438-036-82
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
420 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)