GF75460833
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 50g
Sinonimo/i:
CR026010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 754-608-33
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
420 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)