GF43765937
Gold
mesh, nominal aperture 0.011 mm, size 10 × 10 mm, thickness 0.004 mm
Sinonimo/i:
AU008721
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 437-659-37
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Apertura nominale
0.011 mm
Misura
10 × 10 mm
Spessore
0.004 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)