GF38968879
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI160251
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 389-688-79
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)