Documenti
GF38496594
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, L 1 m, polymer thickness 0.025mm
Sinonimo/i:
IM301650
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 384-965-94
Lunghezza
1 m
Spessore
0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3