GF15602093
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1 mm, size 597 × 597 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM303110
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 156-020-93
Misura
597 × 597 mm
Spessore
1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3