Key Documents
GF35507976
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.025mm
Sinonimo/i:
IM301650
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 355-079-76
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)