Key Documents
GF31843469
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.10mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI055118
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 318-434-69
L × diam.
5 m × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)