Documenti fondamentali
GF74287491
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 100 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI055113
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 742-874-91
Lunghezza
100 m
Diametro
0.045 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)