GF31658362
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI030290
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 316-583-62
Misura × spessore
0.5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)