Key Documents
DWKBGE814PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 30 mL
Sinonimo/i:
BGE814PNC
About This Item
Codice UNSPSC:
41121819
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene
round bottom
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Capacità
30 mL
Applicazioni
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
Caratteristiche e vantaggi
Pivotting nozzle closure
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)