Documenti fondamentali
Z330345
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
dropping bottle, dropping bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
Giunto
joint threaded neck
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 125316
Capacità
25 mL
diam. × alt.
33 mm × 93 mm
Descrizione generale
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
PTFE, flexible. Outstanding chemical resistance. Dropper nozzel with screw cap.
Altre note
BR125316 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)