916196
Carbon coated Lithium Titanate (“LTO”) powder
battery grade
Sinonimo/i:
CC-LTO, CC-lithium titanium oxide, LTO-spinel with amorphous carbon, NANOMYTE® BE-10C
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Stato
powder
Composizione
Li4Ti5O12 and 1-3 wt% carbon
Dimensione particelle
3-5 μm
applicazioni
battery manufacturing
Applicazioni
Carbon coated LTO, battery grade is a class of anode material that is designed to improve rate performance for high-power Li-ion batteries and provides researcheres with an electronically conductive and effective battery material.
Note legali
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)