GF30544703
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 0.2 m, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 305-447-03
Lunghezza
0.2 m
Spessore
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)