Key Documents
GF14148187
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.2 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-481-87
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)