Key Documents
GF27361313
Silver/Copper
powder, Ag 72%/Cu 28%, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
AG066015
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 273-613-13
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)