GF25392449
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Sinonimo/i:
AJ065120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-924-49
Lunghezza
50 m
Diametro
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25392449-1EA | 4061821145833 |