Documenti fondamentali
GF45756940
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinonimo/i:
AJ065120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 457-569-40
Lunghezza
100 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)