GF51227827
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245130
Saggio
≥95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 512-278-27
Lunghezza
500 m
Diametro
0.12 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)