Key Documents
GF46751597
Quartz - fused
sheet, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613051
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 467-515-97
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)