GF20164261
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
50m wire, 0.50mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NE075120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 201-642-61
L × diam.
50 m × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)