Key Documents
GF70188071
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
1m wire, 1.0mm diameter, hard
Sinonimo/i:
NI145160
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 701-880-71
L × diam.
1 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)