349410
Zinc
foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Spessore
1.0 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349410-4.5G | |
349410-18G | |
349410-1EA | 4061833465271 |