GF14581694
Alumina
sphere, 7.5 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
AL606863
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 145-816-94
Diametro
7.5 mm