GF17816418
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Sinonimo/i:
AS006105
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 178-164-18
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
20 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17816418-1EA | 4061821103123 |