Documenti fondamentali
GF14051483
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
50m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Sinonimo/i:
NB015250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 140-514-83
L × diam.
50 m × 0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)