Key Documents
GF12948958
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI637250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 129-489-58
Lunghezza
100 mm
D.E.
5.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)