Documenti fondamentali
Z683221
J.Young high-vacuum PTFE valve, in line
stopcock size 10 mm, side arm O.D. 13 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Produttore/marchio commerciale
J. Young
D.E. braccio laterale
13 mm
Misura rubinetto
10 mm
Descrizione generale
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z683221-1EA4061833344996