Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
J. Young
D.E. braccio laterale
7 mm
Descrizione generale
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)