GF12380329
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 6.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
W 606840
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 123-803-29
Diametro
6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)