Key Documents
GF17063490
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinonimo/i:
FE228710
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Forma fisica
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 170-634-90
diam. × spessore
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Misura
300 mm × 300 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)